Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK5 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 25818 |
---|---|
Name | KLK5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | KLK5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15950649
|
enQuireBio™
QP12507-HIS-EC-2UG |
2 μg |
136.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15940649
|
enQuireBio™
QP12507-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920649
|
enQuireBio™
QP12507-HIS-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930649
|
enQuireBio™
QP12507-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
25818 | |
Research Use Only | |
KLK5 | |
Human | |
His | |
The KLK5 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol. |
KLK5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIINGS DCDMHTQPWQ AALLLRPNQL YCGAVLVHPQ WLLTAAHCRK KVFRVRLGHY SLSPVYESGQ QMFQGVKSIP HPGYSHPGHS NDLMLIKLNR RIRPTKDVRP INVSSHCPSA GTKCLVSGWG TTKSPQVHFP KVLQCLNISV LSQKRCEDAY PRQIDDTMFC AGDKAGRDSC QGDSGGPVVC NGSLQGLVSW GDYPCARPNR PGVYTNLCKF TKWIQETIQA NS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |