Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK5 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12507-HIS-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920649
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
25818
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIINGS DCDMHTQPWQ AALLLRPNQL YCGAVLVHPQ WLLTAAHCRK KVFRVRLGHY SLSPVYESGQ QMFQGVKSIP HPGYSHPGHS NDLMLIKLNR RIRPTKDVRP INVSSHCPSA GTKCLVSGWG TTKSPQVHFP KVLQCLNISV LSQKRCEDAY PRQIDDTMFC AGDKAGRDSC QGDSGGPVVC NGSLQGLVSW GDYPCARPNR PGVYTNLCKF TKWIQETIQA NS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
KLK5 Protein
Research Use Only
KLK5
Human
His
The KLK5 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol.