Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12508-HIS-EC-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920659
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLRB1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLRB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 4M urea and 10% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKSSIE KCSVDIQQSR NKTTERPGLL NCPIYWQQLR EKCLLFSHTV NPWNNSLADC STKESSLLLI RDKDELIHTQ NLIRDKAILF WIGLNFSLSE KNWKWINGSF LNSNDLEIRG DAKENSCISI SQTSVYSEYC STEIRWICQK ELTPVRNKVY PDS