Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRD1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12511-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900669
  • 120.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLRD1 Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLRD1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
ADPKNSFTKL SIEPAFTPGP NIELQKDSDC CSCQEKWVGY RCNCYFISSE QKTWNESRHL CASQKSSLLQ LQNTDELDFM SSSQQFYWIG LSYSEEHTAW LWENGSALSQ YLFPSFETFN TKNCIAYNPN GNALDESCED KNRYICKQQL IHHHHHH