Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT19 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT19 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12517-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900689
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KRT19 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSYSYR QSSATSSFGG LGGGSVRFGP GVAFRAPSIH GGSGGRGVSV SSARFVSSSS SGAYGGGYGG VLTASDGLLA GNEKLTMQNL NDRLASYLDK VRALEAANGE LEVKIRDWYQ KQGPGPSRDY SHYYTTIQDL RDKILGATIE NSRIVLQIDN ARLAADDFRT KFETEQALRM SVEADINGLR RVLDELTLAR TDLEMQIEGL KEELAYLKKN HEEEISTLRG QVGGQVSVEV DSAPGTDLAK ILSDMRSQYE VMAEQNRKDA EAWFTSRTEE LNREVAGHTE QLQMSRSEVT DLRRTLQGLE IELQSQLSMK AALEDTLAET EARFGAQLAH IQALISGIEA QLGDVRADSE RQNQEYQRLM DIKSRLEQEI ATYRSLLEGQ EDHYNNLSAS KVL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The KRT19 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.