missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6271-ye-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16072090

  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_003670.2
Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Research Use Only
KMO
Recombinant Protein
Yeast
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8564
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote