Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7739-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040521
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001008661.1
Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56267
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCBL
Recombinant Protein
E. coli
MFLAQRSLCS LSGRAKFLKT ISSSKILGFS TSAKMSLKFT NAKRIEGLDS NVWIEFTKLA ADPSVVNLGQ GFPDISPPTY VKEELSKIAA IDSLNQYTRG FGHPSLVKAL SYLYEKLYQK QIDSNKEILV TVGAYGSLFN TIQALIDEGD EVILIVPFYD CYEPMVRMAG ATPVFIPLRS KPVYGKRWSS SDWTLDPQEL ESKFNSKTKA IILNTPHNPL GKVYNREELQ VIADLCIKYD TLCISDEVYE WLVYSGNKHL KIATFPGMWE RTITIGSAGK TFSVTGWKLG WSIGPNHLIK HLQTVQQNTI YTCATPLQEA LAQAFWIDIK RMDDPECYFN SLPKELEVKR DRMVRLLESV GLKPIVPDGG YFIIADVSLL DPDLSDMKNN EPYDYKFVKW MTKHKKLSAI PVSAFCNSET KSQFEKFVRF CFIKKDSTLD AAEEIIKAWS VQKS