Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L Selectin Protein
A cDNA sequence encoding the L Selectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12521-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920699
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
L Selectin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MIFPWKCQST QRDLWNIFKL WGWTMLCCDF LAHHGTDCWT YHYSEKPMNW QRARRFCRDN YTDLVAIQNK AEIEYLEKTL PFSRSYYWIG IRKIGGIWTW VGTNKSLTEE AENWGDGEPN NKKNKEDCVE IYIKRNKDAG KWNDDACHKL KAALCYTASC QPWSCSGHGE CVEIINNYTC NCDVGYYGPQ CQFVIQCEPL EAPELGTMDC THPLGNFSFS SQCAFSCSEG TNLTGIEETT CGPFGNWSSP EPTCQVIQCE PLSAPDLGIM NCSHPLASFS FTSACTFICS EGTELIGKKK TICESSGIWS NPSPICQKLD KSFSMIKEGD YNPLFIPVAV MVTAFSGLAF IIWLARRLKK GKKSKRSMND PY
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
L-Sel is supplied in 1x PBS and 50% Glycerol.