Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAG-1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAG-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12523-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900709
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
388372; 9560
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL4L1; CCL4L2
Human
His
LAG-1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 10mM sodium citrate (pH 3.5) and 10% glycerol.
LAG-1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPMGS DPPTACCFSY TARKLPRNFV VDYYETSSLC SQPAVVFQTK RGKQVCADPS ESWVQEYVYD LELN