Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAGE3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAGE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12524-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920709
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
8270
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDADAD AGGGADGGDG RGGHSCRGGV DTAAAPAGGA PPAHAPGPGR DAASAARGSR MRPHIFTLSV PFPTPLEAEI AHGSLAPDAE PHQRVVGKDL TVSGRILVVR WKAEDCRLLR ISVINFLDQL SLVVRTMQRF GPPVSR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
LAGE3 Protein
Research Use Only
LAGE3
Human
His
The LAGE3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.