Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAIR2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAIR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12527-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920719
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LAIR2 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LAIR2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQEGAL PRPSISAEPG TVISPGSHVT FMCRGPVGVQ TFRLEREDRA KYKDSYNVFR LGPSESEARF HIDSVSEGNA GLYRCLYYKP PGWSEHSDFL ELLVKGTVPG TEASGFDAP