Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Laminin subunit alpha-5 Protein
Artikelnummer. 16092190
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16092190 100 μg 100 Mikrogramm
16002200 10 μg 10 Mikrogramm
16042200 50 μg 50 Mikrogramm
16022200 200 μg 200 Mikrogramm
16032200 500 μg 500 Mikrogramm
16012200 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16092190 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6287ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Laminin subunit alpha-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005551.3
Gen-ID (Entrez) 3911
Name Laminin subunit alpha-5 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LAMA5
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FVAQMEGLGT RLRAQSRQRS RPGRWHKVSV RWEKNRILLV TDGARAWSQE GPHRQHQGAE HPQPHTLFVG GLPASSHSSK LPVTVGFSGC VKRLRLHGRP LGAPTRMAGV TPCILGPLEA GLFFPGSGGV ITLDLPGATL PDVGLELEVR PLAVTGLIFH LGQARTPPYL QLQVTEKQVL LRADDGAGEF STSVTRPSVL CDGQWHRLAV MKSGNVLRLE VDAQSNHTVG PLLAAAAGAP APLYLGGLPE PMAVQPWPPA YCGCMRRLAV NRSPVAMTRS VEVHGAVGAS GC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.