Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMTOR4 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMTOR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12534-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920739
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
389541
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSALTQ GLERIPDQLG YLVLSEGAVL ASSGDLENDE QAASAISELV STACGFRLHR GMNVPFKRLS VVFGEHTLLV TVSGQRVFVV KRQNRGREPI DV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
LAMTOR4 Protein
Research Use Only
LAMTOR4
Human
His
LAMTOR4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.