Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12537-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920749
  • 129.74 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LAP3 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LAP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.5), 50% glycerol, 5mM DTT and 1mM EDTA.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFLLPLPAAG RVVVRRLAVR RFGSRSLSTA DMTKGLVLGI YSKEKEDDVP QFTSAGENFD KLLAGKLRET LNISGPPLKA GKTRTFYGLH QDFPSVVLVG LGKKAAGIDE QENWHEGKEN IRAAVAAGCR QIQDLELSSV EVDPCGDAQA AAEGAVLGLY EYDDLKQKKK MAVSAKLYGS GDQEAWQKGV LFASGQNLAR QLMETPANEM TPTRFAEIIE KNLKSASSKT EVHIRPKSWI EEQAMGSFLS VAKGSDEPPV FLEIHYKGSP NANEPPLVFV GKGITFDSGG ISIKASANMD LMRADMGGAA TICSAIVSAA KLNLPINIIG LAPLCENMPS GKANKPGDVV RAKNGKTIQV DNTDAEGRLI LADALCYAHT FNPKVILNAA TLTGAMDVAL GSGATGVFTN SSWLWNKLFE ASIETGDRVW RMPLFEHYTR QVVDCQLADV NNIGKYRSAG ACTAAAFLKE FVTHPKWAHL DIAGVMTNKD EVPYLRKGMT GRPTRTLIEF LLRFSQDNA