missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LAT Protein

A cDNA sequence encoding the LAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12540-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15900759

  • 6925.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

LAT Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LAT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 1mM DTT.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHCHRLPGSY DSTSSDSLYP RGIQFKRPHT VAPWPPAYPP VTSYPPLSQP DLLPIPRSPQ PLGGSHRTPS SRRDSDGANS VASYENEEPA CEDADEDEDD YHNPGYLVVL PDSTPATSTA APSAPALSTP GIRDSAFSME SIDDYVNVPE SGESAEASLD GSREYVNVSQ ELHPGAAKTE PAALSSQEAE EVEEEGAPDY ENLQELN
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote