Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Latexin Protein
A cDNA sequence encoding the Latexin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12541-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920759
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Latexin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MEIPPTNYPA SRAALVAQNY INYQQGTPHR VFEVQKVKQA SMEDIPGRGH KYRLKFAVEE IIQKQVKVNC TAEVLYPSTG QETAPEVNFTFEGETGKNPD EEDNTFYQRL KSMKEPLEAQ NIPDNFGNVS PEMTLVLHLA WVACGYIIWQ NSTEDTWYKM VKIQTVKQVQ RNDDFIELDYTILLHNIASQ EIIPWQMQVL WHPQYGTKVK HNSRLPKEVQ LE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The Latexin protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl and 10% Glycerol.