Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LELP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LELP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7697-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040261
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001010857.1
LELP1 Protein
Research Use Only
LELP1
Recombinant Protein
E. coli
MSSDDKSKSN DPKTEPKNCD PKCEQKCESK CQPSCLKKLL QRCFEKCPWE KCPAPPKCLP CPSQSPSSCP PQPCTKPCPP KCPSSCPHAC PPPCPPPE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
149018
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol