Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 6815.00 €
Spezifikation
Name | LGALS8 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50 of Galectin-8 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is 0.8∼4 microg/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945108
|
enQuireBio™
QP10768-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925108
|
enQuireBio™
QP10768-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935108
|
enQuireBio™
QP10768-1MG |
1 mg |
6815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LGALS8 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMLSLNNLQN IIYNPVIPFV GTIPDQLDPG TLIVIRGHVP SDADRFQVDL QNGSSMKPRA DVAFHFNPRF KRAGCIVCNT LINEKWGREE ITYDTPFKRE KSFEIVIMVL KDKFQVAVNG KHTLLYGHRI GPEKIDTLGI YGKVNIHSIG FSFSSDLQST QASSLELTEI SRENVPKSGT PQLRLPFAAR LNTPMGPGRT VVVKGEVNAN AKSFNVDLLA GKSKDIALHL NPRLNIKAFV RNSFLQESWG EEERNITSFP FSPGMYFEMI IYCDVREFKV AVNGVHSLEY KHRFKELSSI DTLEINGDIH LLEVRSW | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 of Galectin-8 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is 0.8∼4 microg/ml. | |
Human | |
Untagged | |
LGALS8 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in 20mM PBS, pH 7.4. |