Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALSL Protein
A cDNA sequence encoding the LGALSL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12567-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920839
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LGALSL Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LGALSL protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGSVAD SDAVVKLDDG HLNNSLSSPV QADVYFPRLI VPFCGHIKGG MRPGKKVLVM GIVDLNPESF AISLTCGDSE DPPADVAIEL KAVFTDRQLL RNSCISGERG EEQSAIPYFP FIPDQPFRVE ILCEHPRFRV FVDGHQLFDF YHRIQTLSAI DTIKINGDLQ ITKLG