Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHPP Protein
Artikelnummer. 16022581
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16022581 100 μg 100 Mikrogramm
16032581 10 μg 10 Mikrogramm
16072581 50 μg 50 Mikrogramm
16052581 200 μg 200 Mikrogramm
16062581 500 μg 500 Mikrogramm
16042581 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16022581 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP8086ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LHPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001161352.1
Gen-ID (Entrez) 64077
Name LHPP Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LHPP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAPWGKRLAG VRGVLLDISG VLYDSGAGGG TAIAGSVEAV ARLKRSRLKV RFCTNESQKS RAELVGQLQR LGFDISEQEV TAPAPAACQI LKEQGLRPYL LIHDGVRSEF DQIDTSNPNC VVIADAGESF SYQNMNNAFQ VLMELEKPVL ISLGKGRYYK ETSGLMLDVG PYMKALEYAC GIKAEVVGKP SPEFFKSALQ AIGVEAHQAV MIGDDIVGDV GGAQRCGMRA LQVRTGKFRP SDEHHPEVKA DGYVDNLAEA VDLLLQHADK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.