Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein
Artikelnummer. 18737417
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18737417 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18795688 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18737417 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. BT7734025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P15018
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 3976
Molekulargewicht 20 kDa
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human LIF protein Pro24-Phe202
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Kennzeichnung RUO
Strukturform Biotinylated protein via amines
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Gen-Alias CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDA, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Biologische Aktivität 0.02 to 0.12ng/mL
Produkttyp Recombinant protein
Konjugat Biotin
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining