Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIMS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIMS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6936-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036770
Menge Preis
1 639.01 € / 100 Mikrogramm
5 601.25 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001180411.1
LIMS1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length of BC005341
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3987
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LIMS1
Recombinant Protein
E. coli
MANALASATC ERCKGGFAPA EKIVNSNGEL YHEQCFVCAQ CFQQFPEGLF YEFEGRKYCE HDFQMLFAPC CHQCGEFTIG RVIKAMNNSW HPECFRCDLC QEVLADIGFV KNAGRHLCRP CHNREKARGL GKYICQKCHA IIDEQPLIFK NDPYHPDHFN CANCGKELTA DARELKGELY CLPCHDKMGV PICGACRRPI EGRVVNAMGK QWHVEHFVCA KCEKPFLGHR HYERKGLAYC ETHYNQLFGD VCFHCNRVIE GGVVSALNKA WCVNCFACST CNTKLTLKNK FVEFDMKPVC KKCYEKFPLE LKKRLKKLAE TLGRK