Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN28B Protein
A cDNA sequence encoding the LIN28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | LIN28B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900859
|
enQuireBio™
QP12572-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920859
|
enQuireBio™
QP12572-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910859
|
enQuireBio™
QP12572-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LIN28B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LIN28B solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEGGAS KGGGEEPGKL PEPAEEESQV LRGTGHCKWF NVRMGFGFIS MINREGSPLD IPVDVFVHQS KLFMEGFRSL KEGEPVEFTF KKSSKGLESI RVTGPGGSPC LGSERRPKGK TLQKRKPKGD RCYNCGGLDH HAKECSLPPQ PKKCHYCQSI MHMVANCPHK NVAQPPASSQ GRQEAESQPC TSTLPREVGG GHGCTSPPFP QEARAEISER SGRSPQEASS TKSSIAPEEQ SKKGPSVQKR KKT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |