Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRG1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12583-HIS-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920899
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LRG1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
VTLSPKDCQV FRSDHGSSIS CQPPAEIPGY LPADTVHLAV EFFNLTHLPA NLLQGASKLQ ELHLSSNGLE SLSPEFLRPV PQLRVLDLTR NALTGLPPGL FQASATLDTL VLKENQLEVL EVSWLHGLKA LGHLDLSGNR LRKLPPGLLA NFTLLRTLDL GENQLETLPP DLLRGPLQLE RLHLEGNKLQ VLGKDLLLPQ PDLRYLFLNG NKLARVAAGA FQGLRQLDML DLSNNSLASVPEGLWASLGQ PNWDMRDGFD ISGNPWICDQ NLSDLYRWLQ AQKDKMFSQN DTRCAGPEAV KGQTLLAVAK SQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LRG1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized from 20mM Tris and 20mM NaCl, pH 8.