Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRG1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | LRG1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940899
|
enQuireBio™
QP12583-HIS-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930899
|
enQuireBio™
QP12583-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920899
|
enQuireBio™
QP12583-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LRG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LRG1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized from 20mM Tris and 20mM NaCl, pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VTLSPKDCQV FRSDHGSSIS CQPPAEIPGY LPADTVHLAV EFFNLTHLPA NLLQGASKLQ ELHLSSNGLE SLSPEFLRPV PQLRVLDLTR NALTGLPPGL FQASATLDTL VLKENQLEVL EVSWLHGLKA LGHLDLSGNR LRKLPPGLLA NFTLLRTLDL GENQLETLPP DLLRGPLQLE RLHLEGNKLQ VLGKDLLLPQ PDLRYLFLNG NKLARVAAGA FQGLRQLDML DLSNNSLASVPEGLWASLGQ PNWDMRDGFD ISGNPWICDQ NLSDLYRWLQ AQKDKMFSQN DTRCAGPEAV KGQTLLAVAK SQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |