Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSM5 Protein
A cDNA sequence encoding the LSM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12593-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920929
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LSM5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAANATT NPSQLLPLEL VDKCIGSRIH IVMKSDKEIV GTLLGFDDFV NMVLEDVTEF EITPEGRRIT KLDQILLNGN NITMLVPGGE GPEV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LSM5 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.5), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.