missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY6D Protein
A cDNA sequence encoding the LY6D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | LY6D Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900959
|
enQuireBio™
QP12600-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990949
|
enQuireBio™
QP12600-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980949
|
enQuireBio™
QP12600-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LY6D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LY6D solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLRCHVCT SSSNCKHSVV CPASSRFCKT TNTVEPLRGN LVKKDCAESC TPSYTLQGQV SSGTSSTQCC QEDLCNEKLH N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |