Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY6G6F Protein
A cDNA sequence encoding the LY6G6F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12601-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920959
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LY6G6F Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADNMQAI YVALGEAVEL PCPSPPTLHG DEHLSWFCSP AAGSFTTLVA QVQVGRPAPD PGKPGRESRL RLLGNYSLWL EGSKEEDAGR YWCAVLGQHH NYQNWRVYDV LVLKGSQLSA RAADGSPCNV LLCSVVPSRR MDSVTWQEGK GPVRGRVQSF WGSEAALLLV CPGEGLSEPR SRRPRIIRCL MTHNKGVSFS LAASIDASPA LCAPSTGWDM PW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LY6G6F solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.