missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LZTFL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LZTFL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | LZTFL1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900999
|
enQuireBio™
QP12612-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990989
|
enQuireBio™
QP12612-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980989
|
enQuireBio™
QP12612-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LZTFL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LZTFL1 protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAELGLN EHHQNEVINY MRFARSKRGL RLKTVDSCFQ DLKESRLVED TFTIDEVSEV LNGLQAVVHS EVESELINTA YTNVLLLRQL FAQAEKWYLK LQTDISELEN RELLEQVAEF EKAEITSSNK KPILDVTKPK LAPLNEGGTA ELLNKEILRL QEENEKLKSR LKTIEIQATN ALDEKSKLEK ALQDLQLDQG NQKDFIKAQD LSNLENTVAA LKSEFQKTLN DKTENQKSLE ENLATAKHDL LRVQEQLHMA EKELEKKFQQ TAAYRNMKEI LTKKNDQIKD LRKRLAQYEP ED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |