Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Macrophage mannose receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Macrophage mannose receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002429.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4360 |
Name | Macrophage mannose receptor 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092870
|
enQuireBio™
QP6378-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_002429.1 | |
Macrophage mannose receptor 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4360 | |
Research Use Only | |
MRC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RTSLCFKLYA KGKHEKKTWF ESRDFCRALG GDLASINNKE EQQTIWRLIT ASGSYHKLFW LGLTYGSPSE GFTWSDGSPV SYENWAYGEP NNYQNVEYCG ELKGDPTMSW NDINCEHLNN WICQIQKGQT PKPEPTPAPQ DNPPVTEDGW VIYKDYQYYF SKEKETMDNA RAFCKRNFGD LVSIQSESEK KFLWKYVNRN DAQSAYFIGL LISLDKKFAW MDGSKVDYVS WATGEPNFAN EDENCVTMYS NSGFWNDINC GYPNAFICQR HNSSINATTV MPTMPSVPSG CKEGWNFYSN KCFKIFGFME EERKNWQEAR KACIGFGGNL VSIQNEKEQA FLTYHMKDST FSAWTGLNDV NSEHTFLWTD GRGVHYTNWG KGYPGGRRSS LSYEDADCVV IIGGASNEAG KWMDDTCDSK RGYICQTRSD PSLTNPPATI QTDGFVKYGK SSYSLMRQKF QWHEAETYCK LHNSLIASIL DPYSNAFAWL QMETSNERVW IALNSNLTDN QYTWTDKWRV RYTNWAADEP KLKSACVYLD LDGYWKTAHC NESFYFLCK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |