Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAF1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8112-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082721
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_115648.2
MAF1 Protein
Research Use Only
MAF1
Recombinant Protein
E. coli
MKLLENSSFE AINSQLTVET GDAHIIGRIE SYSCKMAGDD KHMFKQFCQE GQPHVLEALS PPQTSGLSPS RLSKSQGGEE EGPLSDKCSR KTLFYLIATL NESFRPDYDF STARSHEFSR EPSLSWVVNA VNCSLFSAVR EDFKDLKPQL WNAVDEEICL AECDIYSYNP DLDSDPFGED GSLWSFNYFF YNKRLKRIVF FSCRSISGST YTPSEAGNEL DMELGEEEVE EESRSGGSGA EETSTMEEDR VPVICI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84232
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol