Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAFG Protein
A cDNA sequence encoding the MAFG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name MAFG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15941019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12620-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15921019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12620-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15931019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12620-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAFG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAFG solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTPNKGNKA LKVKREPGEN GTSLTDEELV TMSVRELNQH LRGLSKEEIV QLKQRRRTLK NRGYAASCRV KRVTQKEELE KQKAELQQEV EKLASENASM KLELDALRSK YEALQTFART VARSPVAPAR GPLAAGLGPL VPGKVAATSV ITIVKSKTDA RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.