Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAFG Protein
A cDNA sequence encoding the MAFG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12620-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921019
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAFG Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAFG solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTPNKGNKA LKVKREPGEN GTSLTDEELV TMSVRELNQH LRGLSKEEIV QLKQRRRTLK NRGYAASCRV KRVTQKEELE KQKAELQQEV EKLASENASM KLELDALRSK YEALQTFART VARSPVAPAR GPLAAGLGPL VPGKVAATSV ITIVKSKTDA RS