Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAK16 Protein
A cDNA sequence encoding the MAK16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12630-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921049
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAK16 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQSDDVI WDTLGNKQFC SFKIRTKTQS FCRNEYSLTG LCNRSSCPLA NSQYATIKEE KGQCYLYMKV IERAAFPRRL WERVRLSKNY EKALEQIDEN LIYWPRFIRH KCKQRFTKIT QYLIRIRKLT LKRQRKLVPL SKKVERREKR REEKALIAAQ LDNAIEKELL ERLKQDTYGD IYNFPIHAFD KALEQQEAES DSSDTEEKDD DDDDEEDVGK REFVEDGEVD ESDISDFEDM DKLDASSDED QDGKSSSEEE EEKALSAKHK GKMPLRGPLQ RKRAYVEIEY EQETEPVAKA KTT
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAK16 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.