missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MAPK1 Protein

A cDNA sequence encoding the MAPK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12639-2ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901079

  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

5594
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAAAAAAGAG PEMVRGQVFD VGPRYTNLSY IGEGAYGMVC SAYDNVNKVR VAIKKISPFE HQTYCQRTLR EIKILLRFRH ENIIGINDII RAPTIEQMKD VYIVQDLMET DLYKLLKTQH LSNDHICYFL YQILRGLKYI HSANVLHRDL KPSNLLLNTT CDLKICDFGL ARVADPDHDH TGFLTEYVAT RWYRAPEIML NSKGYTKSID IWSVGCILAE MLSNRPIFPG KHYLDQLNHI LGILGSPSQE DLNCIINLKA RNYLLSLPHK NKVPWNRLFP NADSKALDLL DKMLTFNPHK RIEVEQALAH PYLEQYYDPS DEPIAEAPFK FDMELDDLPK EKLKELIFEE TARFQPGYRS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
MAPK1 Protein
Research Use Only
MAPK1
Human
Untagged
MAPK1 is supplied containing 50mM Tris-HCL, 150mM NaCl, 2mM DTT, pH 8.0, 100 Units*/mg.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote