Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK14 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12642-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921089
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAPK14 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQERPT FYRQELNKTI WEVPERYQNL SPVGSGAYGS VCAAFDTKTG LRVAVKKLSR PFQSIIHAKR TYRELRLLKH MKHENVIGLL DVFTPARSLE EFNDVYLVTH LMGADLNNIV KCQKLTDDHV QFLIYQILRG LKYIHSADII HRDLKPSNLA VNEDCELKIL DFGLARHTDD EMTGYVATRW YRAPEIMLNW MHYNQTVDIW SVGCIMAELL TGRTLFPGTD HIDQLKLILR LVGTPGAELL KKISSESARN YIQSLTQMPK MNFANVFIGA NPLAVDLLEK MLVLDSDKRI TAAQALAHAY FAQYHDPDDE PVADPYDQSF ESRDLLIDEW KSLTYDEVIS FVPPPLDQEE MES
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE analysis.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAPK14 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.