Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAPKAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001006618.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 79109 |
Name | MAPKAP1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092141
|
enQuireBio™
QP8011-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001006618.1 | |
MAPKAP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79109 | |
Research Use Only | |
MAPKAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFLDNPTIIL AHIRQSHVTS DDTGMCEMVL IDHDVDLEKI HPPSMPGDSG SEIQGSNGET QGYVYAQSVD ITSSWDFGIR RRSNTAQRLE RLRKERQNQI KCKNIQWKER NSKQSAQELK SLFEKKSLKE KPPISGKQSI LSVRLEQCPL QLNNPFNEYS KFDGKGHVGT TATKKIDVYL PLHSSQDRLL PMTVVTMASA RVQDLIGLIC WQYTSEGREP KLNDNVSAYC LHIAEDDGEV DTDFPPLDSN EPIHKFGFST LALVEKYSSP GLTSKESLFV RINAAHGFSL IQVDNTKVTM KEILLKAVKR RKGSQKVSGP QYRLEKQSEP NVAVDLDSTL ESQSAWEFCL VRENSSRADG VFEEDSQIDI ATVQDMLSSH HYKSFKVSMI HRLRFTTDVQ LGISGDKVEI DPVTNQKAST KFWIKQKPIS IDSDLLCACD LAEEKSPSHA IFKLTYLSNH DYKHLYFESD AATVNEIVLK VNYILESRAS TARADYFAQK QRKLNRRTSF SFQKEKKSGQ Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |