Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE2 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | MAPRE2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921099
|
enQuireBio™
QP12645-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911099
|
enQuireBio™
QP12645-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901099
|
enQuireBio™
QP12645-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MAPRE2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAPRE2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGPTQTLSP NGENNNDIIQ DNNGTIIPFR KHTVRGERSY SWGMAVNVYS TSITQETMSR HDIIAWVNDI VSLNYTKVEQ LCSGAAYCQF MDMLFPGCIS LKKVKFQAKL EHEYIHNFKL LQASFKRMNV DKVIPVEKLV KGRFQDNLDF IQWFKKFYDA NYDGKEYDPV EARQGQDAIP PPDPGEQIFN LPKKSHHANS PTAGAAKSSP AAKPGSTPSR PSSAKRASSS GSASKSDKDL ETQVIQLNEQ VHSLKLALEG VEKERDFYFG KLREIELLCQ EHGQENDDLV QRLMDILYAS EEHEGHTEEP EAEEQAHEQQ PPQQEEY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |