Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE2 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12645-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921099
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAPRE2 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAPRE2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGPTQTLSP NGENNNDIIQ DNNGTIIPFR KHTVRGERSY SWGMAVNVYS TSITQETMSR HDIIAWVNDI VSLNYTKVEQ LCSGAAYCQF MDMLFPGCIS LKKVKFQAKL EHEYIHNFKL LQASFKRMNV DKVIPVEKLV KGRFQDNLDF IQWFKKFYDA NYDGKEYDPV EARQGQDAIP PPDPGEQIFN LPKKSHHANS PTAGAAKSSP AAKPGSTPSR PSSAKRASSS GSASKSDKDL ETQVIQLNEQ VHSLKLALEG VEKERDFYFG KLREIELLCQ EHGQENDDLV QRLMDILYAS EEHEGHTEEP EAEEQAHEQQ PPQQEEY