missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2765.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000245.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4548 |
Name | Methionine synthase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-1MG |
1 mg |
2765.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072251
|
enQuireBio™
QP8028-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000245.2 | |
Methionine synthase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4548 | |
Research Use Only | |
MTR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SLKERRYLPL SQARKSGFQM DWLSEPHPVK PTFIGTQVFE DYDLQKLVDY IDWKPFFDVW QLRGKYPNRG FPKIFNDKTV GGEARKVYDD AHNMLNTLIS QKKLRARGVV GFWPAQSIQD DIHLYAEAAV PQAAEPIATF YGLRQQAEKD SASTEPYYCL SDFIAPLHSG IRDYLGLFAV ACFGVEELSK AYEDDGDDYS SIMVKALGDR LAEAFAEELH ERVRRELWAY CGSEQLDVAD LRRLRYKGIR PAPGYPSQPD HTEKLTMWRL ADIEQSTGIR LTESLAMAPA SAVSGLYFSN LKSKYFAVGK ISKDQVEDYA LRKNISVAEV EKWLGPILGY DTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |