Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylenetetrahydrofolate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2765.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001317287.1
Gen-ID (Entrez) 4524
Name Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16022980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-100UG
100 μg
645.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16042980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-1MG
1 mg
2765.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16032980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-10UG
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16052980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-200UG
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16062980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-500UG
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16072980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6391-YE-50UG
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
NP_001317287.1
Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4524
Research Use Only
MTHFR
Recombinant Protein
Yeast
MVNEARGNSS LNPCLEGSAS SGSESSKDSS RCSTPGLDPE RHERLREKMR RRLESGDKWF SLEFFPPRTA EGAVNLISRF DRMAAGGPLY IDVTWHPAGD PGSDKETSSM MIASTAVNYC GLETILHMTC CRQRLEEITG HLHKAKQLGL KNIMALRGDP IGDQWEEEEG GFNYAVDLVK HIRSEFGDYF DICVAGYPKG HPEAGSFEAD LKHLKEKVSA GADFIITQLF FEADTFFRFV KACTDMGITC PIVPGIFPIQ GYHSLRQLVK LSKLEVPQEI KDVIEPIKDN DAAIRNYGIE LAVSLCQELL ASGLVPGLHF YTLNREMATT EVLKRLGMWT EDPRRPLPWA LSAHPKRREE DVRPIFWASR PKSYIYRTQE WDEFPNGRWG NSSSPAFGEL KDYYLFYLKS KSPKEELLKM WGEELTSEES VFEVFVLYLS GEPNRNGHKV TCLPWNDEPL AAETSLLKEE LLRVNRQGIL TINSQPNING KPSSDPIVGW GPSGGYVFQK AYLEFFTSRE TAEALLQVLK KYELRVNYHL VNVKGENITN APELQPNAVT WGIFPGREII QPTVVDPVSF MFWKDEAFAL WIERWGKLYE EESPSRTIIQ YIHDNYFLVN LVDNDFPLDN CLWQVVEDTL ELLNRPTQNA RETEAP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.