missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MFAP4 Protein

A cDNA sequence encoding the MFAP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12691-HIS-INSECT-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15901249

  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MFAP4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVSGIR GDALERFCLQ QPLDCDDIYA QGYQSDGVYL IYPSGPSVPV PVFCDMTTEG GKWTVFQKRF NGSVSFFRGW NDYKLGFGRA DGEYWLGLQN MHLLTLKQKY ELRVDLEDFE NNTAYAKYAD FSISPNAVSA EEDGYTLFVA GFEDGGAGDS LSYHSGQKFS TFDRDQDLFV QNCAALSSGA FWFRSCHFAN LNGFYLGGSH LSYANGINWA QWKGFYYSLK RTEMKIRRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MFAP4 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote