Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001171588.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9562 |
Name | Minpp1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16063551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16053551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16083551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16093551
|
enQuireBio™
QP8249-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001171588.1 | |
Minpp1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9562 | |
Research Use Only | |
Minpp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLLEPRDPVA SSLSPYFGTK TRYEDVNPVL LSGPEAPWRD PELLEGTCTP VQLVALIRHG TRYPTVKQIR KLRQLHGLLQ ARGSRDGGAS STGSRDLGAA LADWPLWYAD WMDGQLVEKG RQDMRQLALR LASLFPALFS RENYGRLRLI TSSKHRCMDS SAAFLQGLWQ HYHPGLPPPD VADMEFGPPT VNDKLMRFFD HCEKFLTEVE KNATALYHVE AFKTGPEMQN ILKKVAATLQ VPVNDLNADL IQVAFFTCSF DLAIKGVKSP WCDVFDIDDA KVLEYLNDLK QYWKRGYGYT INSRSSCTLF QDIFQHLDKA VEQKQRSQPI SSPVILQFGH AETLLPLLSL MGYFKDKEPL TAYNYKKQMH RKFRSGLIVP YASNLIFVLY HCENAKTPKE QFRVQMLLNE KVLPLAYSQE TVSFYEDLKN HYKDILQSCQ TSEECELARA NSTSDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |