Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIOX Protein
A cDNA sequence encoding the MIOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12699-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921269
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MIOX Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASMKVTVGPDPS LVYRPDVDPE VAKDKASFRN YTSGPLLDRV FTTYKLMHTH QTVDFVRSKH AQFGGFSYKK MTVMEAVDLL DGLVDESDPD VDFPNSFHAF QTAEGIRKAH PDKDWFHLVG LLHDLGKVLA LFGEPQWAVV GDTFPVGCRP QASVVFCDST FQDNPDLQDP RYSTELGMYQ PHCGLDRVLM SWGHDEYMYQ VMKFNKFSLP PEAFYMIRFH SFYPWHTGRD YQQLCSQQDL AMLPWVREFN KFDLYTKCPD LPDVDKLRPY YQGLIDKYCP GILSW
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MIOX was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 5% (w/v) trehalose, pH 7.5.