Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP23B Protein
A cDNA sequence encoding the MMP23B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12709-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921299
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MMP23B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSYTLTPAR LRWDHFNLTY RILSFPRNLL SPRETRRALA AAFRMWSDVS PFSFREVAPE QPSDLRIGFY PINHTDCLVS ALHHCFDGPT GELAHAFFPP HGGIHFDDSE YWVLGPTRYS WKKGVWLTDL VHVAAHEIGH ALGLMHSQHG RALMHLNATL RGWKALSQDE LWGLHRLYG
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MMP23B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.