Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOG Protein
A cDNA sequence encoding the MOG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Name MOG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12718-10UG
10 μg
137.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15911329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12718-50UG
50 μg
212.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12718-1MG
1 mg
2270.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MOG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein 0.5 mg/ml solution was lyophilized from 20mM sodium acetate buffer pH 4 and 0.3M sodium chloride.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGQFRVIGPRHPIRALVGDEVELPCRISPGKNATGMEVGWYRPPFSRVVHLYRNGKDQDGDQAPEYRGRTELLKDAIGEGKVTLRIRNVRFSDEGGFTCFFRDHSYQEEAAMELKVEDPFYWVSPGHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.