missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001003794.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 11343 |
Name | Monoglyceride lipase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092720
|
enQuireBio™
QP6358-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001003794.1 | |
Monoglyceride lipase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11343 | |
Research Use Only | |
Mgll | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPEESSPRRT PQSIPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPTGT PKALIFVSHG AGEHSGRYEE LARMLMGLDL LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFHVFVRDV LQHVDSMQKD YPGLPVFLLG HSMGGAIAIL TAAERPGHFA GMVLISPLVL ANPESATTFK VLAAKVLNLV LPNLSLGPID SSVLSRNKTE VDIYNSDPLI CRAGLKVCFG IQLLNAVSRV ERALPKLTVP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MELAKSQDKT LKIYEGAYHV LHKELPEVTN SVFHEINMWV SQRTATAGTA SPP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |