Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOSPD1 Protein
A cDNA sequence encoding the MOSPD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name MOSPD1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12721-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15991329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12721-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15981329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12721-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MOSPD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MOSPD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHQQKRQ PELVEGNLPV FVFPTELIFY ADDQSTHKQV LTLYNPYEFA LKFKVLCTTP NKYVVVDAAG AVKPQCCVDI VIRHRDVRSC HYGVIDKFRL QVSEQSQRKA LGRKEVVATL LPSAKEQQKE EEEKRLKEHL TESLFFEQSF QPENRAVSSG P
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.