Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA-decapping enzyme 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001277133.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 55802 |
Name | mRNA-decapping enzyme 1A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073241
|
enQuireBio™
QP8201-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
NP_001277133.1 | |
mRNA-decapping enzyme 1A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55802 | |
Research Use Only | |
DCP1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEALSRAGQE MSLAALKQHD PYITSIADLT GQVALYTFCP KANQWEKTDI EGTLFVYRRS ASPYHGFTIV NRLNMHNLVE PVNKDLEFQL HEPFLLYRNA SLSIYSIWFY DKNDCHRIAK LMADVVEEET RRSQQAARDK QSPSQANGCS DHRPIDILEM LSRAKDEYER NQMGDSNISS PGLQPSTQLS NLGSTETLEE MPSGSQDKSA PSGHKHLTVE ELFGTSLPKE QPAVVGLDSE EMERLPGDAS QKEPNSFLPF PFEQLGGAPQ SETLGVPSAA HHSVQPEITT PVLITPASIT QSNEKHAPTY TIPLSPVLSP TLPAEAPTAQ VPPSLPRNST MMQAVKTTPR QRSPLLNQPV PELSHASLIA NQSPFRAPLN VTNTAGTSLP SVDLLQKLRL TPQHDQIQTQ PLGKGAMVAS FSPAAGQLAT PESFIEPPSK TAAARVAASA SLSNMVLAPL QSMQQNQDPE VFVQPKVLSS AIQVAGAPLV TATTTAVSSV LLAPSVFQQT VTRSSDLERK ASSPSPLTIG TPESQRKPSI ILSKSQLQDT LIHLIKNDSS FLSTLHEVYL QVLTKNKDNH NL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |