Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | MRPS2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931369
|
enQuireBio™
QP12732-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921369
|
enQuireBio™
QP12732-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911369
|
enQuireBio™
QP12732-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MRPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRPS2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATSSAA LPRILGAGAR APSRWLGFLG KATPRPARPS RRTLGSATAL MIRESEDSTD FNDKILNEPL KHSDFFNVKE LFSVRSLFDA RVHLGHKAGC RHRFMEPYIF GSRLDHDIID LEQTATHLQL ALNFTAHMAY RKGIILFISR NRQFSYLIEN MARDCGEYAH TRYFRGGMLT NARLLFGPTV RLPDLIIFLH TLNNIFEPHV AVRDAAKMNI PTVGIVDTNC NPCLITYPVP GNDDSPLAVH LYCRLFQTAI TRAKEKRQQV EALYRLQGQK EPGDQGPAHP PGADMSHSL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |